Tisk…
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302979-5G PC302979-1G
APOSPC302979-5GEA 0 CZK
APOSPC302979-5G APOSPC302979-1G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₅ClF₃N
MW: 219,591 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04116011
CAS číslo: 22902-82-5