Tisk…
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302970-10G PC302970-5G PC302970-1G
APOSPC302970-10GEA 11540 CZK
APOSPC302970-10G APOSPC302970-5G APOSPC302970-1G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₆ClF₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06205746
CAS číslo: 773132-29-9