4,5-Difluoro-2-methoxybenzyl alcohol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302968-10G
PC302968-5G
APOSPC302968-10GEA
9000
CZK
APOSPC302968-10G
APOSPC302968-5G
4,5-Difluoro-2-methoxybenzyl alcohol 97%
4,5-Difluoro-2-methoxybenzyl alcohol
Vzorec:
C₈H₈F₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06660347 CAS číslo: 886761-72-4 |