Tisk…
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302954-1G PC302954-5G PC302954-10G
APOSPC302954-1GEA 5130 CZK
APOSPC302954-1G APOSPC302954-5G APOSPC302954-10G
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₅F₄N
Bod tání: 27…29 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832250
CAS číslo: 1000526-58-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III