3-Chloro-5-fluoro-4-methoxycinnamic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302951-10G
PC302951-5G
APOSPC302951-10GEA
11540
CZK
APOSPC302951-10G
APOSPC302951-5G
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxycinnamic acid
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxycinnamic acid
Vzorec:
C₁₀H₈ClFO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04116009 CAS číslo: 886501-39-9 |