Tisk…
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302947-10G PC302947-5G
APOSPC302947-10GEA 0 CZK
APOSPC302947-10G APOSPC302947-5G
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₃Cl₂F₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660307
CAS číslo: 886503-20-4