3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzyl bromide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302945-10G
PC302945-5G
PC302945-1G
APOSPC302945-10GEA
11540
CZK
APOSPC302945-10G
APOSPC302945-5G
APOSPC302945-1G
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzyl bromide 98%
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzyl bromide
Vzorec:
C₉H₉BrClFO MW: 267.523 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09832342 CAS číslo: 1017778-91-4 |