Tisk…
3-Butoxy-2,6-difluorobenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302942-10G PC302942-5G PC302942-1G
APOSPC302942-10GEA 9000 CZK
APOSPC302942-10G APOSPC302942-5G APOSPC302942-1G
3-Butoxy-2,6-difluorobenzoic acid 97%
3-Butoxy-2,6-difluorobenzoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₂F₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27986833
CAS číslo: 1706434-98-1