Tisk…
3-Butoxy-2,6-difluorobenzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302941-10G PC302941-5G PC302941-1G
APOSPC302941-10GEA 8770 CZK
APOSPC302941-10G APOSPC302941-5G APOSPC302941-1G
3-Butoxy-2,6-difluorobenzaldehyde 97%
3-Butoxy-2,6-difluorobenzaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₂F₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27986832
CAS číslo: 1706461-13-3