Tisk…
3-(3,4,5-Trifluorophenyl)propionic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(3,4,5-Trifluorophenyl)propanoic acid
PC302938-10G PC302938-5G PC302938-1G
APOSPC302938-10GEA 9000 CZK
APOSPC302938-10G APOSPC302938-5G APOSPC302938-1G
3-(3,4,5-Trifluorophenyl)propionic acid 97%
3-(3,4,5-Trifluorophenyl)propionic acid
Vzorec: C₉H₇F₃O₂
MW: 204,146 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660216
CAS číslo: 886499-50-9