Tisk…
3-(2,4,5-Trifluorophenyl)propionic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302937-10G PC302937-5G PC302937-1G
APOSPC302937-10GEA 8770 CZK
APOSPC302937-10G APOSPC302937-5G APOSPC302937-1G
3-(2,4,5-Trifluorophenyl)propionic acid 98%
3-(2,4,5-Trifluorophenyl)propionic acid
Vzorec: C₉H₇F₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660217
CAS číslo: 651047-33-5