Tisk…
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302928-10G PC302928-5G PC302928-1G
APOSPC302928-10GEA 13160 CZK
APOSPC302928-10G APOSPC302928-5G APOSPC302928-1G
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Vzorec: C₁₀H₈F₃NO₂
MW: 231.171 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972914
CAS číslo: 886503-57-7