Tisk…
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302908-10G PC302908-5G PC302908-1G
APOSPC302908-10GEA 8200 CZK
APOSPC302908-10G APOSPC302908-5G APOSPC302908-1G
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₅ClF₃N
MW: 219,591 g/mol
Bod tání: 56…59 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115991
CAS číslo: 22902-81-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III