Tisk…
4-Ethoxy-2,3-difluorobenzyl bromide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302904-5G PC302904-1G
APOSPC302904-5GEA 5630 CZK
APOSPC302904-5G APOSPC302904-1G
4-Ethoxy-2,3-difluorobenzyl bromide 98%
4-Ethoxy-2,3-difluorobenzyl bromide
Vzorec: C₉H₉BrF₂O
MW: 251.068 g/mol
Bod tání: 58…61 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09258705
CAS číslo: 181806-55-3
UN: 3261
ADR: 8 II