2,3-Dichloro-6-fluorophenylacetonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302902-10G
PC302902-5G
PC302902-1G
APOSPC302902-10GEA
14450
CZK
APOSPC302902-10G
APOSPC302902-5G
APOSPC302902-1G
2,3-Dichloro-6-fluorophenylacetonitrile 98%
2,3-Dichloro-6-fluorophenylacetonitrile
Vzorec:
C₈H₄Cl₂FN MW: 204,028 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04115874 CAS číslo: 886497-54-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |