Tisk…
Ethyl 6-fluoro-1H-indole-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Ethoxycarbonyl)-6-fluoro-1H-indole
PC3029-1G PC3029-5G
APOSPC3029-1GEA 992 CZK
APOSPC3029-1G APOSPC3029-5G
Ethyl 6-fluoro-1H-indole-2-carboxylate
Ethyl 6-fluoro-1H-indole-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₀FNO₂
MW: 207.201 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03095203
CAS číslo: 348-37-8