Tisk…
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302879-1G PC302879-5G PC302879-10G
APOSPC302879-1GEA 6420 CZK
APOSPC302879-1G APOSPC302879-5G APOSPC302879-10G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₅F₄NO
Bod varu: 91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07772785
CAS číslo: 1020718-23-3
UN: 3276
ADR: 6.1,III