Tisk…
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302876-10G PC302876-5G
APOSPC302876-10GEA 9330 CZK
APOSPC302876-10G APOSPC302876-5G
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzoyl chloride
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₉H₇ClF₂O₂
MW: 220.6 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09258684
CAS číslo: 1017779-21-3