Tisk…
4-Chloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302870-1G PC302870-5G
APOSPC302870-1GEA 7080 CZK
APOSPC302870-1G APOSPC302870-5G
4-Chloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
4-Chloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Vzorec: C₉H₅ClF₄O₂
MW: 256.581 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23795336
CAS číslo: 1431329-73-5