Tisk…
4-Chloro-3,5-difluorobenzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302864-10G PC302864-5G
APOSPC302864-10GEA 14120 CZK
APOSPC302864-10G APOSPC302864-5G
4-Chloro-3,5-difluorobenzamide
4-Chloro-3,5-difluorobenzamide
Vzorec: C₇H₄ClF₂NO
MW: 191.563 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23795323
CAS číslo: 1431329-78-0