4-Chloro-2,6-difluorobenzamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC302859-10G
PC302859-5G
PC302859-1G
APOSPC302859-10GEA
13660
CZK
APOSPC302859-10G
APOSPC302859-5G
APOSPC302859-1G
4-Chloro-2,6-difluorobenzamide 97%
4-Chloro-2,6-difluorobenzamide
Vzorec:
C₇H₄ClF₂NO MW: 191,563 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06660236 CAS číslo: 886500-36-3 |