Tisk…
4,5-Difluoro-2-methoxybenzoyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302855-10G PC302855-5G PC302855-1G
APOSPC302855-10GEA 8040 CZK
APOSPC302855-10G APOSPC302855-5G APOSPC302855-1G
4,5-Difluoro-2-methoxybenzoyl chloride 97%
4,5-Difluoro-2-methoxybenzoyl chloride
Vzorec: C₈H₅ClF₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660197
CAS číslo: 886498-70-0