Tisk…
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302848-1G PC302848-5G
APOSPC302848-1GEA 6780 CZK
APOSPC302848-1G APOSPC302848-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
Vzorec: C₁₀H₉F₄NO₃
MW: 267,177 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18783233
CAS číslo: 1391002-18-8