3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC302843-1G
PC302843-5G
PC302843-10G
APOSPC302843-1GEA
4630
CZK
APOSPC302843-1G
APOSPC302843-5G
APOSPC302843-10G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Vzorec:
C₉H₅F₄NO MW: 219,136 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06660344 CAS číslo: 886761-71-3 |