Tisk…
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302830-10G PC302830-1G PC302830-5G
APOSPC302830-10GEA 28110 CZK
APOSPC302830-10G APOSPC302830-1G APOSPC302830-5G
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₃ClF₄O₂
MW: 242,555 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23795337
CAS číslo: 1431329-63-3