Tisk…
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302829-5G PC302829-1G
APOSPC302829-5GEA 11050 CZK
APOSPC302829-5G APOSPC302829-1G
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₃ClF₄O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23795322
CAS číslo: 134099-21-1