Tisk…
3,5-Difluoro-2-methoxybenzoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302823-10G PC302823-5G
APOSPC302823-10GEA 8040 CZK
APOSPC302823-10G APOSPC302823-5G
3,5-Difluoro-2-methoxybenzoyl chloride
3,5-Difluoro-2-methoxybenzoyl chloride
Vzorec: C₈H₅ClF₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660199
CAS číslo: 886498-80-2