Tisk…
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302821-10G PC302821-5G PC302821-1G
APOSPC302821-10GEA 10290 CZK
APOSPC302821-10G APOSPC302821-5G APOSPC302821-1G
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₉H₁₀F₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06213552
CAS číslo: 771572-44-2
UN: 2735
ADR: 8,III