Tisk…
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzoyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302798-10G PC302798-5G PC302798-1G
APOSPC302798-10GEA 9330 CZK
APOSPC302798-10G APOSPC302798-5G APOSPC302798-1G
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzoyl chloride 97%
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₉H₇ClF₂O₂
MW: 220.6 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09258712
CAS číslo: 1017779-72-4
UN: 1760
ADR: 8 III