Tisk…
2-Ethoxy-3,5-Difluorobenzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302797-10G PC302797-5G
APOSPC302797-10GEA 9330 CZK
APOSPC302797-10G APOSPC302797-5G
2-Ethoxy-3,5-Difluorobenzamide
2-Ethoxy-3,5-Difluorobenzamide
Vzorec: C₉H₉F₂NO₂
MW: 201,17 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09258713
CAS číslo: 1017779-74-6