Tisk…
3-Fluoro-2-methylbenzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302777-10G PC302777-5G PC302777-1G PC302777-25G
APOSPC302777-10GEA 5390 CZK
APOSPC302777-10G APOSPC302777-5G APOSPC302777-1G APOSPC302777-25G
3-Fluoro-2-methylbenzamide 98%
3-Fluoro-2-methylbenzamide
Vzorec: C₈H₈FNO
MW: 153,154 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660276
CAS číslo: 886502-05-2