Tisk…
3'-Chloro-5'-fluoropropiophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302774-10G PC302774-5G PC302774-1G
APOSPC302774-10GEA 15640 CZK
APOSPC302774-10G APOSPC302774-5G APOSPC302774-1G
3'-Chloro-5'-fluoropropiophenone 98%
3'-Chloro-5'-fluoropropiophenone
Vzorec: C₉H₈ClFO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115836
CAS číslo: 886496-66-8