Tisk…
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzyl alcohol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302773-10G PC302773-5G
APOSPC302773-10GEA 9990 CZK
APOSPC302773-10G APOSPC302773-5G
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzyl alcohol 97%
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₈ClFO₂
MW: 190.599 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115867
CAS číslo: 886497-33-2