Tisk…
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302772-10G PC302772-5G PC302772-1G
APOSPC302772-10GEA 10980 CZK
APOSPC302772-10G APOSPC302772-5G APOSPC302772-1G
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzamide 97%
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzamide
Vzorec: C₈H₇ClFNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115869
CAS číslo: 886497-40-1