Tisk…
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302770-10G PC302770-5G
APOSPC302770-10GEA 9990 CZK
APOSPC302770-10G APOSPC302770-5G
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzamide
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzamide
Vzorec: C₉H₉ClFNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832338
CAS číslo: 1017778-79-8