Tisk…
2-Fluoro-5-methylbenzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302767-10G PC302767-5G
APOSPC302767-10GEA 9990 CZK
APOSPC302767-10G APOSPC302767-5G
2-Fluoro-5-methylbenzyl alcohol
2-Fluoro-5-methylbenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₉FO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06202823
CAS číslo: 64977-30-6