Tisk…
2-Fluoro-5-methylbenzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302766-5G PC302766-1G
APOSPC302766-5GEA 5460 CZK
APOSPC302766-5G APOSPC302766-1G
2-Fluoro-5-methylbenzamide 98%
2-Fluoro-5-methylbenzamide
Vzorec: C₈H₈FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04973775
CAS číslo: 886500-04-5