Tisk…
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302759-1G PC302759-5G PC302759-250MG
APOSPC302759-1GEA 11380 CZK
APOSPC302759-1G APOSPC302759-5G APOSPC302759-250MG
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzylamine
Vzorec: C₈H₇ClF₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11519365
CAS číslo: 874821-50-8