Tisk…
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302749-10G PC302749-5G PC302749-1G PC302749-25G PC302749-100G
APOSPC302749-10GEA 8040 CZK
APOSPC302749-10G APOSPC302749-5G APOSPC302749-1G APOSPC302749-25G APOSPC302749-100G
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzoic acid 97%
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzoic acid
Vzorec: C₉H₈F₂O₃
MW: 202.155 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09258683
CAS číslo: 1017779-19-9