Tisk…
4-Chloro-3,5-difluorobenzoyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302742-5G PC302742-1G
APOSPC302742-5GEA 14880 CZK
APOSPC302742-5G APOSPC302742-1G
4-Chloro-3,5-difluorobenzoyl chloride 97%
4-Chloro-3,5-difluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₂Cl₂F₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18415577
CAS číslo: 1261799-38-5
UN: 1760
ADR: 8,III