Tisk…
4-Chloro-2,6-difluorobenzoyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302739-10G PC302739-5G PC302739-1G
APOSPC302739-10GEA 10250 CZK
APOSPC302739-10G APOSPC302739-5G APOSPC302739-1G
4-Chloro-2,6-difluorobenzoyl chloride 97%
4-Chloro-2,6-difluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₂Cl₂F₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660235
CAS číslo: 272104-45-7
UN: 3265
ADR: 8,II