Tisk…
4,5-Difluoro-2-methoxybenzamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302734-5G PC302734-1G
APOSPC302734-5GEA 3870 CZK
APOSPC302734-5G APOSPC302734-1G
4,5-Difluoro-2-methoxybenzamide 97%
4,5-Difluoro-2-methoxybenzamide
Vzorec: C₈H₇F₂NO₂
MW: 187,143 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660345
CAS číslo: 425702-23-4