Tisk…
3-Fluoro-5-methylbenzoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302727-10G PC302727-5G PC302727-1G
APOSPC302727-10GEA 7110 CZK
APOSPC302727-10G APOSPC302727-5G APOSPC302727-1G
3-Fluoro-5-methylbenzoyl chloride
3-Fluoro-5-methylbenzoyl chloride
Vzorec: C₈H₆ClFO
MW: 172,584 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115884
CAS číslo: 886497-77-4
UN: 3265
ADR: 8,III