Tisk…
3-Chloro-5-fluorocinnamic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302719-5G PC302719-1G
APOSPC302719-5GEA 3870 CZK
APOSPC302719-5G APOSPC302719-1G
3-Chloro-5-fluorocinnamic acid 95%
3-Chloro-5-fluorocinnamic acid
Vzorec: C₉H₆ClFO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04116028
CAS číslo: 936366-61-9