Tisk…
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302717-10G PC302717-5G
APOSPC302717-10GEA 9330 CZK
APOSPC302717-10G APOSPC302717-5G
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzoyl chloride
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzoyl chloride
Vzorec: C₈H₅Cl₂FO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115865
CAS číslo: 886497-26-3
UN: 3261
ADR: 8,III