3-[4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302707-1G
PC302707-5G
PC302707-10G
APOSPC302707-1GEA
5790
CZK
APOSPC302707-1G
APOSPC302707-5G
APOSPC302707-10G
3-[4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
3-[4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Vzorec:
C₁₁H₁₁F₃O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09832295 CAS číslo: 1017778-20-9 |