Tisk…
3-[2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302706-1G PC302706-5G PC302706-10G
APOSPC302706-1GEA 5790 CZK
APOSPC302706-1G APOSPC302706-5G APOSPC302706-10G
3-[2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
3-[2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Vzorec: C₁₁H₁₁F₃O₂
MW: 232,199 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832289
CAS číslo: 1017778-12-9