Tisk…
3-[2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302705-1G PC302705-5G PC302705-10G
APOSPC302705-1GEA 4240 CZK
APOSPC302705-1G APOSPC302705-5G APOSPC302705-10G
3-[2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
3-[2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Vzorec: C₁₁H₁₁F₃O₂
MW: 232,199 g/mol
Bod tání: 90…93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832282
CAS číslo: 1017777-98-8