Tisk…
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302695-1G PC302695-5G
APOSPC302695-1GEA 5130 CZK
APOSPC302695-1G APOSPC302695-5G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Vzorec: C₁₀H₉F₃O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832244
CAS číslo: 1000523-82-9