Tisk…
3-Bromo-4-fluorophenylsulphur pentafluoride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302686-1G PC302686-5G
APOSPC302686-1GEA 10910 CZK
APOSPC302686-1G APOSPC302686-5G
3-Bromo-4-fluorophenylsulphur pentafluoride 97%
3-Bromo-4-fluorophenylsulphur pentafluoride
Vzorec: C₆H₃BrF₆S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27986829
CAS číslo: 1706434-97-0